Få mere at vide
RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10330182 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10330182 25μ m Hver
10564872 106μ m Hver
10761233 112μ m Hver
10186211 140μ m Hver
10739512 160μ m Hver
10596212 200μ m Hver
10146211 20μ m Hver
10196451 212μ m Hver
10014921 224μ m Hver
10699911 280μ m Hver
10298921 300μ m Hver
10630102 315μ m Hver
10238491 32μ m Hver
10496231 355μ m Hver
10574672 36μ m Hver
10330862 400μ m Hver
10701233 38μ m Hver
10460022 40μ m Hver
10125981 425μ m Hver
10135981 450μ m Hver
10349511 45μ m Hver
10106311 50μ m Hver
10288921 53μ m Hver
10258781 560μ m Hver
10034801 56μ m Hver
10690102 600μ m Hver
15690259 630μ m Hver
15630369 630μ m Hver
10447581 710μ m Hver
10054801 71μ m Hver
10711623 75μ m Hver
10690082 80μ m Hver
10259021 850μ m Hver
10065061 900μ m Hver
10600092 90μ m Hver
10461973 180μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Artikelnummer. 10330182 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.122.000025
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til separation, fraktionering eller partikelstørrelsesbestemmelse. Disse testsigter i rustfrit stål har en indvendig højde på 25 mm og en diameter på 200 mm. Fås i en bred vifte af mikrometer porestørrelser.
  • Ramme af rustfrit stål med trådgaze
  • Diameter: 200 mm
  • Højde: 25 mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 25μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1. Hovedserie R'10 i henhold til DIN 323.
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål