Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
RETSCH Testsigte i rustfrit stål, 200 dia. x 25 mmH, porestørrelser i mikrometer, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10034801 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
106μ m
112μ m
140μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
36 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10034801 | 56μ m | Hver |
| 10564872 | 106μ m | Hver |
| 10761233 | 112μ m | Hver |
| 10186211 | 140μ m | Hver |
| 10739512 | 160μ m | Hver |
| 10596212 | 200μ m | Hver |
| 10146211 | 20μ m | Hver |
| 10196451 | 212μ m | Hver |
| 10014921 | 224μ m | Hver |
| 10330182 | 25μ m | Hver |
| 10699911 | 280μ m | Hver |
| 10298921 | 300μ m | Hver |
| 10630102 | 315μ m | Hver |
| 10238491 | 32μ m | Hver |
| 10496231 | 355μ m | Hver |
| 10574672 | 36μ m | Hver |
| 10330862 | 400μ m | Hver |
| 10701233 | 38μ m | Hver |
| 10460022 | 40μ m | Hver |
| 10125981 | 425μ m | Hver |
| 10135981 | 450μ m | Hver |
| 10349511 | 45μ m | Hver |
| 10106311 | 50μ m | Hver |
| 10288921 | 53μ m | Hver |
| 10258781 | 560μ m | Hver |
| 10690102 | 600μ m | Hver |
| 15690259 | 630μ m | Hver |
| 15630369 | 630μ m | Hver |
| 10447581 | 710μ m | Hver |
| 10054801 | 71μ m | Hver |
| 10711623 | 75μ m | Hver |
| 10690082 | 80μ m | Hver |
| 10259021 | 850μ m | Hver |
| 10065061 | 900μ m | Hver |
| 10600092 | 90μ m | Hver |
| 10461973 | 180μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10034801
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.122.000056
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1080.00 DKK
988.06 DKK / Pakke med 1
Spare 91.94 DKK
8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Ramme af rustfrit stål med trådgaze
- Diameter: 200 mm
- Højde: 25 mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 56μ m |
| Produkttype | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |