Få mere at vide
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Artikelnummer. 10249111 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10249111
Brand: RETSCH 60.116.000056
Tekniske data
Mængde 1 Each
Porestørrelse 56 μm
Type Test Sieve
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certificate indicating Compliance
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Rammemateriale Stainless Steel
Mesh materiale Stainless Steel