Få mere at vide
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Each |
| Porestørrelse | 400 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certificate indicating Compliance |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 150 mm |
| Rammemateriale | Stainless Steel |
| Vis mere |