Learn More
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm Dia., i millimeter porestørrelser med ISO 3310/1
Product Code. 10515642 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10515642
Brand: RETSCH 60.106.018000
Only null left
Specifications
Mængde 1 hver
Porestørrelse 18 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål