Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm Dia., i millimeter porestørrelser med ISO 3310/1
Artikelnummer. 10466421 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,8 mm
2 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4 mm
4,5 mm
4,75 mm
5 mm
5,6 mm
6,3 mm
6,7 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
31,5 mm
35,5 mm
37,5 mm
40 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10466421
Brand: RETSCH 60.106.009000
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 9 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål