Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Artikelnummer. 10770843 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10770843
Brand: RETSCH 60.106.000160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Vibratory Sieve Shaker AS 200 kontrol
  • ISO 3310/1
  • Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 160μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål