Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Artikelnummer. 10750653 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10750653 150μ m Hver
10360712 100μ m Hver
10084891 106μ m Hver
10449851 112μ m Hver
10350132 125μ m Hver
10239111 140μ m Hver
10770843 160μ m Hver
10420022 200μ m Hver
10299201 212μ m Hver
10401962 224μ m Hver
10711233 250μ m Hver
10721233 280μ m Hver
10721423 300μ m Hver
10094851 315μ m Hver
10514682 32μ m Hver
10156401 355μ m Hver
10176161 36μ m Hver
10594862 400μ m Hver
10300382 38μ m Hver
10504872 425μ m Hver
10565062 40μ m Hver
10024881 450μ m Hver
10658561 45μ m Hver
10451962 500μ m Hver
10565252 50μ m Hver
10024861 53μ m Hver
10399651 560μ m Hver
10064891 56μ m Hver
10359701 600μ m Hver
10034891 630μ m Hver
10791613 63μ m Hver
10126501 710μ m Hver
10791803 71μ m Hver
10288631 75μ m Hver
10739122 800μ m Hver
10339801 850μ m Hver
10238731 900μ m Hver
10535832 90μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Artikelnummer. 10750653 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 60.106.000150
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Vibratory Sieve Shaker AS 200 kontrol
  • ISO 3310/1
  • Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 150μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 40mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål