Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Artikelnummer. 10565062 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 10565062 | 40μ m | Hver |
| 10360712 | 100μ m | Hver |
| 10084891 | 106μ m | Hver |
| 10449851 | 112μ m | Hver |
| 10350132 | 125μ m | Hver |
| 10239111 | 140μ m | Hver |
| 10750653 | 150μ m | Hver |
| 10770843 | 160μ m | Hver |
| 10420022 | 200μ m | Hver |
| 10299201 | 212μ m | Hver |
| 10401962 | 224μ m | Hver |
| 10711233 | 250μ m | Hver |
| 10721233 | 280μ m | Hver |
| 10721423 | 300μ m | Hver |
| 10094851 | 315μ m | Hver |
| 10514682 | 32μ m | Hver |
| 10156401 | 355μ m | Hver |
| 10176161 | 36μ m | Hver |
| 10594862 | 400μ m | Hver |
| 10300382 | 38μ m | Hver |
| 10504872 | 425μ m | Hver |
| 10024881 | 450μ m | Hver |
| 10658561 | 45μ m | Hver |
| 10451962 | 500μ m | Hver |
| 10565252 | 50μ m | Hver |
| 10024861 | 53μ m | Hver |
| 10399651 | 560μ m | Hver |
| 10064891 | 56μ m | Hver |
| 10359701 | 600μ m | Hver |
| 10034891 | 630μ m | Hver |
| 10791613 | 63μ m | Hver |
| 10126501 | 710μ m | Hver |
| 10791803 | 71μ m | Hver |
| 10288631 | 75μ m | Hver |
| 10739122 | 800μ m | Hver |
| 10339801 | 850μ m | Hver |
| 10238731 | 900μ m | Hver |
| 10535832 | 90μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10565062
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.106.000040
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- ISO 3310/1
- Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 40μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?