Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Artikelnummer. 10360712 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10360712 | 100μ m | Hver |
| 10084891 | 106μ m | Hver |
| 10449851 | 112μ m | Hver |
| 10350132 | 125μ m | Hver |
| 10239111 | 140μ m | Hver |
| 10750653 | 150μ m | Hver |
| 10770843 | 160μ m | Hver |
| 10420022 | 200μ m | Hver |
| 10299201 | 212μ m | Hver |
| 10401962 | 224μ m | Hver |
| 10711233 | 250μ m | Hver |
| 10721233 | 280μ m | Hver |
| 10721423 | 300μ m | Hver |
| 10094851 | 315μ m | Hver |
| 10514682 | 32μ m | Hver |
| 10156401 | 355μ m | Hver |
| 10176161 | 36μ m | Hver |
| 10594862 | 400μ m | Hver |
| 10300382 | 38μ m | Hver |
| 10504872 | 425μ m | Hver |
| 10565062 | 40μ m | Hver |
| 10024881 | 450μ m | Hver |
| 10658561 | 45μ m | Hver |
| 10451962 | 500μ m | Hver |
| 10565252 | 50μ m | Hver |
| 10024861 | 53μ m | Hver |
| 10399651 | 560μ m | Hver |
| 10064891 | 56μ m | Hver |
| 10359701 | 600μ m | Hver |
| 10034891 | 630μ m | Hver |
| 10791613 | 63μ m | Hver |
| 10126501 | 710μ m | Hver |
| 10791803 | 71μ m | Hver |
| 10288631 | 75μ m | Hver |
| 10739122 | 800μ m | Hver |
| 10339801 | 850μ m | Hver |
| 10238731 | 900μ m | Hver |
| 10535832 | 90μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10360712
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
60.106.000100
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
820.00 DKK
767.73 DKK / Pakke med 1
Spare 52.27 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- ISO 3310/1
- Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 100μ m |
| Produkttype | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere Vis mindre |