Få mere at vide
RETSCH Testsigter i rustfrit stål, 100 mm diameter, i mikrometer porestørrelser med ISO 3310/1
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ISO 3310/1
- Fås i en bred vifte af porestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 900μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certifikat, der indikerer overholdelse |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |