Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål
Artikelnummer. 10002474
Porestørrelse:
63μ m
180μ m
300μ m
710μ m
Artikelnummer. 10002474
Brand: Endecotts™ 008SAW.710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vævede trådtestsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
  • Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet
  • Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Porestørrelse 710μ m
Certificeringer/compliance ASTM E11
Diameter (engelsk) Ydre 8 tommer
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet rustfrit ståltråd