Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig:
450 mm
Beskrivelse
- Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet
- Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 20 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-2 / BS 410-2 SHPP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 450 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet rustfrit ståltråd |