Få mere at vide
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10298731 Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
500 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10298731
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These Stainless Steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
  • Stainless Steel frame with wire gauze
  • Diameter: 200mm
  • Height: 25mm
  • ISO 3310/1
Tekniske data
Mængde 1 Each
Porestørrelse 500 μm
Type Test Sieve
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Til brug med (udstyr) Shaker AS 200
Inkluderer Certificate indicating compliance
Højde (metrisk) 25 mm
Til brug med (applikation) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Stainless Steel
Mesh materiale Stainless Steel