Få mere at vide
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
125 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stainless Steel frame with wire gauze
- Diameter: 200mm
- Height: 25mm
- ISO 3310/1
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Each |
| Porestørrelse | 125 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 |
| Inkluderer | Certificate indicating Compliance |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Til brug med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Stainless Steel |
| Vis mere |