Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 100 mm dia.
Artikelnummer. 12904225
Skift visning
Porestørrelse:
38μ m
45μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
1,18 mm
150μ m
1,7 mm
180μ m
212μ m
2,36 mm
300μ m
3,35 mm
4 mm
500μ m
5,6 mm
6,7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
12904225 38μ m
12994215 45μ m
12974215 63μ m
12812753 75μ m
12964215 90μ m
12872743 106μ m
12822753 150μ m
12944215 180μ m
12882743 212μ m
12832753 300μ m
12892743 500μ m
12994205 710μ m
12984205 850μ m
12964205 1,18 mm
12944205 1,7 mm
12934195 11,2 mm
12924195 13,2 mm
12914195 16 mm
12924205 2,36 mm
12904205 3,35 mm
12994195 4 mm
12974195 5,6 mm
12964195 6,7 mm
12954195 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 12904225 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 100SIW.038
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 100 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Porestørrelse 38μ m
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 / BS410
Højde (metrisk) Fuld
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål