Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 100 mm dia.
Porestørrelse:
38μ m
45μ m
63μ m
75μ m
90μ m
106μ m
1.18 mm
150μ m
1.7 mm
180μ m
212μ m
2.36 mm
300μ m
3.35 mm
4 mm
500μ m
5.6 mm
6.7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
11.2 mm
13.2 mm
16 mm
Beskrivelse
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 100 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
- Rustfrit stålnet
- Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 500μ m |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1 / BS410 |
| Højde (metrisk) | Fuld |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |