Få mere at vide
KGW Isotherm™ Hærdningsbæger i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8009652
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
6000 mL
Artikelnummer. 10085121
Brand: KGW Isotherm™ 2204
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 65 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 87 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Tempering af væsker, tempereringsmediet pumpes rundt om det dobbeltvæggede hus ved hjælp af en termostat
Højde (metrisk) 203 mm
Højde (metrisk) Indvendig 180 mm
Type Bægerglas