Få mere at vide
KGW Isotherm™ Hærdningsbæger i rustfrit stål
Artikelnummer. 10781633
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
6000 mL
Artikelnummer. 10781633
Brand: KGW Isotherm™ 2205
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 122 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Tempering af væsker, tempereringsmediet pumpes rundt om det dobbeltvæggede hus ved hjælp af en termostat
Højde (metrisk) 177 mm
Højde (metrisk) Indvendig 157 mm
Type Bægerglas