Få mere at vide
KGW Isotherm™ Hærdningsbæger i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
6000 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 185 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Tempering af væsker, tempereringsmediet pumpes rundt om det dobbeltvæggede hus ved hjælp af en termostat |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Højde (metrisk) Indvendig | 270 mm |
| Type | Bægerglas |