Få mere at vide
Day Impex™ Hærdningsbæger i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbeltvægget bæger
- Inkluderer indløbs- og udløbsporte til styring af temperatur
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Bægerglas |