Få mere at vide
Grant Instruments™ Rustfri ståltank og broplade til bade
Artikelnummer. p-8014657
Kapacitet (metrisk):
5 l
26 l
38 l
Til brug med (udstyr):
Optima-serien dyktermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12737779
Brand: Grant Instruments™ ST38
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner med enhver Grant Heating Cirkulator eller Bad. Grant Instruments™ Rustfri ståltank og broplade til bade har et temperaturområde på– 15 til 200 °C.
  • Højeffektiv rustfri stålkonstruktion
  • Tempeltemperaturområde: -15 til 200 °C
  • Inkluderer integrerede hævede fødder for nem transport, genplacering og retortadgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 38 l
Til brug med (udstyr) Optima-serien dyktermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Temperaturområde 15 °C til 200 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 730 mm