Få mere at vide
Grant Instruments™ Rustfri ståltank og broplade til bade
Kapacitet (metrisk):
5 l
26 l
38 l
Til brug med (udstyr):
Optima-serien dyktermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kombiner med enhver Grant Heating Cirkulator eller Bad. Grant Instruments™ Rustfri ståltank og broplade til bade har et temperaturområde på– 15 til 200 °C.
- Højeffektiv rustfri stålkonstruktion
- Tempeltemperaturområde: -15 til 200 °C
- Inkluderer integrerede hævede fødder for nem transport, genplacering og retortadgang
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 26 l |
| Til brug med (udstyr) | Optima-serien dyktermostater - T100, TC120, TXF150 eller TXF200 |
| Temperaturområde | 15 °C til 200 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |