Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri ståltank, 26L
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
26 l
Beskrivelse
Til brug med Fisherbrand™ Digital varmecirkulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 26 l |
| Dimensioner (D x B x H) | 420 x 690 x 420 mm |