Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri ståltank, 12L
Artikelnummer. 17215556 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
12 l
Artikelnummer. 17215556
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vandbad.
Til brug med Fisherbrand™ Digital varmecirkulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 l
Dimensioner (D x B x H) 410 x 410 x 500 mm