Få mere at vide
Day Impex™ Højformsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8011268
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4500 ml
7 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11736399
Brand: Day Impex™ 200015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter flydende gasser sikkert med en beholder, der inkluderer en klemme til at fastgøre låget til kroppen. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container indeholder en række Dewar Flasks og er konstrueret af rustfrit stål for anti-korrosive egenskaber.
Borosilikatglas indre kar. Fås i plastik, komfuremaljeret stål eller hygiejnisk, satineret rustfrit stål. Krukker i rustfrit stål har spændelåg, udluftning og håndtag. Vakuumisoleret. Højdemål inkluderer låg.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 116 mm
Til brug med (applikation) Til transport af flydende gasser
Højde (metrisk) Indvendig 185mm
Højde (metrisk) 228mm
Inkluderer Med spændelåg, udluftning og håndtag
Kapacitet (metrisk) 1 l
Dybde (metrisk) interiør 185 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 85 mm
Materiale Rustfrit stål
Stil Høj form