Få mere at vide
Day Impex™ Højformsbeholder i rustfrit stål
Beskrivelse
Borosilikatglas indre kar. Fås i plastik, komfuremaljeret stål eller hygiejnisk, satineret rustfrit stål. Krukker i rustfrit stål har spændelåg, udluftning og håndtag. Vakuumisoleret. Højdemål inkluderer låg.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 116 mm |
| Til brug med (applikation) | Til transport af flydende gasser |
| Højde (metrisk) Indvendig | 185mm |
| Højde (metrisk) | 228mm |
| Inkluderer | Med spændelåg, udluftning og håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Dybde (metrisk) interiør | 185 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 85 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stil | Høj form |