Få mere at vide
VACUUBRAND™ T-stykker i rustfrit stål med små KF-flanger
Artikelnummer. 10682222 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
10682222 40/40/40 mm -
10450463 16/16/16 mm Hver
10059570 10/10/10 mm Hver
10009600 25/25/25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10682222 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20673516
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Diameter (metrisk) indvendig 40/40/40 mm
Til brug med Magnetbetjente ventiler VV og VV C
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse 65 x 130 mm
Type T-stykke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.