Få mere at vide
VACUUBRAND™ T-stykker i rustfrit stål med små KF-flanger
Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 16/16/16 mm |
| Til brug med | Magnetbetjente ventiler VV og VV C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | 40 x 80 mm |
| Type | T-stykke |