Få mere at vide
VACUUBRAND™ T-stykker i rustfrit stål med små KF-flanger
Artikelnummer. 10450463 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
10450463 16/16/16 mm Hver
10059570 10/10/10 mm Hver
10009600 25/25/25 mm Hver
10682222 40/40/40 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10450463 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20673514
På lager
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 16/16/16 mm
Til brug med Magnetbetjente ventiler VV og VV C
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse 40 x 80 mm
Type T-stykke