Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål kommer i enkelt skrælningspakker.
Brand:  Swann-Morton™ 0511
56.04 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11778353
  • 130.00 DKK / Pakke med 10
Only null left
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Description
  • Klinge i rustfrit stål
  • Håndtag af polystyren
  • Individuelt indpakket
  • Steril
  • Engangs
Specifications
Specifications
Rustfrit stål
# 24
Steril
Anvendes til at lave lange snit i generel kirurgi og også i obduktionsprocedurer
Engangsbrug
Polystyren
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål > nr. 24