Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål
Artikelnummer. 11748353
Skift visning
Størrelse:
# 11
# 12
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
#22A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11748353 # 21 Pakke med 10
12397999 #10A Pakke med 10
12308009 # 11 Pakke med 10
11718353 # 12 Pakke med 10
11728353 # 15 Pakke med 10
11738353 # 20 Pakke med 10
11758353 # 22 -
12368009 #22A Pakke med 10
11778353 # 24 Pakke med 10
11768353 # 23 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11748353 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0507
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål kommer i enkelt skrælningspakker.
  • Klinge i rustfrit stål
  • Håndtag af polystyren
  • Individuelt indpakket
  • Steril
  • Engangs
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Anvendes til ortopædiske og generelle kirurgiske indgreb
Størrelse # 21
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Håndtag Materiale Polystyren