Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål kommer i enkelt skrælningspakker.
Brand: Swann-Morton™ 0506
56.04 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Klinge i rustfrit stål
- Håndtag af polystyren
- Individuelt indpakket
- Steril
- Engangs
Tekniske data
Rustfrit stål | |
# 20 | |
Steril |
Anvendes til ortopædiske og generelle kirurgiske indgreb | |
Engangsbrug | |
Polystyren |