Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål
Størrelse:
# 11
# 12
# 15
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
#10A
#22A
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Klinge i rustfrit stål
- Håndtag af polystyren
- Individuelt indpakket
- Steril
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at lave korte og præcise snit |
| Størrelse | # 15 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Håndtag Materiale | Polystyren |