Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål
Brug for nemheds skyld i brugermiljøer: på afdelingen, i akut- eller traumeafdelinger eller endda ude i felten med paramedicinere. Swann Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål kommer i enkelt skrælningspakker.
Brand:  Swann-Morton™ 0504
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11718353
  • 103.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klinge i rustfrit stål, buet
  • Håndtag af polystyren
  • Individuelt indpakket
  • Steril
  • Engangs
Tekniske data
Tekniske data
Rustfrit stål
# 12
Engangsbrug
Polystyren
Til arteriotomier, parotisoperationer, slimhindesnit på en septoplastik og under ganespalteprocedurer, ureterolithotomies
Skalpel, buet klinge
Steril
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Swann-Morton™ Kirurgiske skalpeller i rustfrit stål > nr. 12