Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgisk skalpelhåndtag i rustfrit stål B3
Artikelnummer. 12921655
Skift visning
Størrelse:
# 3
# 4
Håndtag Type:
Barron Handle
Langt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Håndtag Type Pakningsstørrelse
12921655 # 3 Barron Handle Hver
11708363 # 3 Langt håndtag -
11718363 # 4 Langt håndtag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12921655 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 DKK
    173.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.18 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Ergonomisk designet skalpelhåndtag i rustfrit stål. Swann-Morton™ Rustfrit stål kirurgisk skalpelhåndtag er et af et udvalg af fint udformede skalpelhåndtag designet til præcis håndtering.
  • Ergonomisk design
  • Præcis, fint udformet
  • Velegnet til en række forskellige procedurer og knive
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skalpelhåndtag
Håndtag Type Barron Handle
Størrelse # 3
Til brug med (udstyr) Blade # 6, # 9, # 10, # 10A, # 11, # 11P, # 11E, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15D, # 15T, # 16, # 30 og # SG 40.