Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgisk skalpelhåndtag i rustfrit stål B3
Artikelnummer. 11708363
Skift visning
Størrelse:
# 3
# 4
Håndtag Type:
Barron Handle
Langt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Håndtag Type Pakningsstørrelse
11708363 # 3 Langt håndtag -
12921655 # 3 Barron Handle Hver
11718363 # 4 Langt håndtag -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11708363 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1151.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 133.28 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ergonomisk designet skalpelhåndtag i rustfrit stål. Swann-Morton™ Rustfrit stål kirurgisk skalpelhåndtag er et af et udvalg af fint udformede skalpelhåndtag designet til præcis håndtering.
  • Ergonomisk design
  • Præcis, fint udformet
  • Velegnet til en række forskellige procedurer og knive
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Skalpelhåndtag
Håndtag Type Langt håndtag
Størrelse # 3
Til brug med (udstyr) Blade # 6, # 9, # 10, # 10A, # 11, # 11P, # 11E, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15D, # 15T, # 16, # 30 og # SG 40.
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 3 L