Få mere at vide
Swann-Morton™ Kirurgisk skalpelhåndtag i rustfrit stål
Artikelnummer. 11755505
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11755505 160 mm
1 options
Artikelnummer. 11755505 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    1149.03 DKK / Pakke med 10
    Spare 130.97 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Længde: 160mm; Til brug med knive - nr. 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 og SG3
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Kirurgisk skalpelhåndtag
Størrelse # 7
Længde (metrisk) 160 mm
Til brug med (udstyr) Blad # 6, # 9, # 10, # 10A, # 10R, # 11E, # 11, # 11P, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15T, # 16, # 30 og # SG