Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Støttestænger i rustfrit stål
Artikelnummer. 10503572
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
Trådstørrelse:
M10
Uden tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Trådstørrelse unitSize
10503572 750 mm M10 Hver
10739932 1000 mm M10 -
10629522 1000 mm Uden tråd -
10300562 250 mm M10 -
10239101 450 mm Uden tråd -
10167391 450 mm M10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10503572 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    126.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.88 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 750 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Produkttype Støttestang
Trådstørrelse M10
Mængde 1 stk.