Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Støttestænger i rustfrit stål
Artikelnummer. 10167391
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
Trådstørrelse:
M10
Uden tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Trådstørrelse Pakningsstørrelse
10167391 450 mm M10 Hver
10503572 750 mm M10 Hver
10739932 1000 mm M10 -
10629522 1000 mm Uden tråd -
10300562 250 mm M10 -
10239101 450 mm Uden tråd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10167391 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2140
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 450 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Produkttype Støttestang
Trådstørrelse M10
Mængde 1 stk.