Få mere at vide
SI Analytics™ Standerstang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10207831 Shop alle SI Analytics produkter
Til brug med (udstyr):
Magnetomrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10207831
Brand: SI Analytics™ 285416492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Magnetisk omrører
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • 450 mm i længden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med (udstyr) Magnetomrørere
Inkluderer M8 fikseringsmøtrik
Længde (metrisk) 450 mm
Type Stang