Få mere at vide
CELLPATH RUSTFRIT STÅL SUPA MEGA MODERSKIB BASEFORM
Artikelnummer. 30226280
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
30226280 Grå
1 options
Artikelnummer. 30226280 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. GBC601405C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.74 DKK
    324.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 361.43 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Supa Mega Stainless Steel Base Mould har ekstra dybe sidevægge, så voks kan dekanteres i kassetten under indlejring uden risiko for voksudslip.
  • Vigtige fordele:
  • Genanvendelig
  • Stablelig for at reducere lagerplads
  • Et bredt udvalg af størrelser er tilgængelige
  • Indvendige runde hjørner muliggør nem fjernelse af voksblokken
Tekniske data
Produkttype Baseform
Materiale Rustfrit stål
Farve Grå
Længde (metrisk) 60 mm
Bredde (metrisk) 45 mm
Længde (engelsk) 60 mm
Bredde (engelsk) 45 mm
Dybde (metrisk) 8 mm
Dybde (engelsk) 8 mm