Få mere at vide
Socorex™ Lige gennemløbere i rustfrit stål
Product Code. p-8007532
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 2
Pakke med 3
Product Code. 11888432
missing translation for 'mfr': Socorex™ 376.0925S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Socorex™ Lige gennembrændere i rustfrit stål til fodring og dosering af dyr. Disse præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål er ideelle til levering af væske og kan genbruges, da de kan autoklaveres.
  • Rustfrit stål
  • Forskellige længder for at imødekomme foderbehov
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Drenching Canyle
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 25 mm