Få mere at vide
Socorex™ Lige gennemløbere i rustfrit stål
Artikelnummer. 11838442
Skift visning
Længde (metrisk):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11838442 51 mm Pakke med 3
11888432 25 mm Pakke med 3
11878442 102 mm Pakke med 2
11873193 203 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11838442 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 376.1251S
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Bruge Socorex™ Lige gennembrændere i rustfrit stål til fodring og dosering af dyr. Disse præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål er ideelle til levering af væske og kan genbruges, da de kan autoklaveres.
  • Rustfrit stål
  • Forskellige længder for at imødekomme foderbehov
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Drenching Canyle
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 51 mm