Få mere at vide
Interscience Laboratories BagMixer™ Paddle Blender Bag Opbevaring
Beskrivelse
- Stabelbar.
- Autoklaverbar.
- Alt i rustfrit stål.
- BagRack™ tillader ren og metodisk opbevaring af poser, som let kan efterlades åbne for at pipettere eller kan lukkes med en BagClip™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | Blodposeholdere (12) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til 12 poser 400 ml |
| Mængde | 1 stk. |