Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsdåse i rustfrit stål med skruelåg
Shop alle asecos produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Description
- Med skruelåg (sikret mod tab) overtryksventil, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Specifications
Specifications
| Produkttype | Safety Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Safe storage |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 5,20 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 132.00 mm |
| Højde (engelsk) | 7,13 tommer. |
| Højde (metrisk) | 181.00 mm |
| Show More |