Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsdåse i rustfrit stål med skruelåg
Artikelnummer. 17856506 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17856506 1 l
17856346 2 l
17826516 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17856506 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40081
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikkerhedsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med skruelåg (sikret mod tab) overtryksventil, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsdåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 5,20 tommer.
Bredde (metrisk) 132.00 mm
Højde (engelsk) 7,13 tommer.
Højde (metrisk) 181.00 mm
Vægt (engelsk) 1.59 lb.
Vægt (metrisk) 0.72 kg