Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsdåse i rustfrit stål med doseringshane
Artikelnummer. p-200003700 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Artikelnummer. 17876516
Brand: asecos™ 40084
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Sikkerhedsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Produkttype Pouring Can
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Safe storage and dosing
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 5,20 tommer.
Bredde (metrisk) 132.00 mm
Højde (engelsk) 8,46 tommer.
Højde (metrisk) 215.00 mm
Vægt (engelsk) 1.59 lb.
Vægt (metrisk) 0.72 kg