Description
- Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Specifications
Specifications
| Produkttype | Hældedåse |
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Sikker opbevaring og dosering |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 7,01 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 178.00 mm |
| Højde (engelsk) | 14,57 tommer. |
| Show More |