Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsdåse i rustfrit stål med doseringshane
Artikelnummer. 17876516 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17876516 1 l
17866476 2 l
17886586 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17876516 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40084
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikkerhedsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Produkttype Hældedåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring og dosering
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 5,20 tommer.
Bredde (metrisk) 132.00 mm
Højde (engelsk) 8,46 tommer.
Højde (metrisk) 215.00 mm
Vægt (engelsk) 1.59 lb.
Vægt (metrisk) 0.72 kg